Learn More
Gibco™ Bac-to-Bac™ HT Vector Kit
Descripción
Includes
El kit de vectores Bac-to-Bac HT incluye 10 μg de vector pFastBac HT y vector de control pFastBac HT-CAT.
- Promotor de poliedrina fuerte para la expresión de proteínas
- Tres marcos de lectura para la clonación simplificada
- Etiqueta N-terminal 6 x His para la purificación simple de proteínas de fusión recombinantes
- Sitio de escisión de la proteasa TEV para la eliminación de la etiqueta de histidina después de la purificación de proteínas
Producción y titulación de baculovirus, expresión en células de insecto, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Promotor | Poliedrina |
| Tipo de producto | Kit de vectores |
| Contenido y almacenamiento | El kit de vectores Bac-to-Bac™ HT incluye 10 μg de vector pFastBac™ HT y vector de control pFastBac HT-CAT. Conservar los vectores a -20°C. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Hendidura | Sitio de reconocimiento de proteasas TEV |
| Etiqueta de proteína | Etiqueta His (6x) |
| Método de clonación | Enzimas de restricción/MCS |
| Cantidad | 1 kit |
| Vector | pFastBac |
| Línea de productos | Bac-to-Bac |