Learn More
Gibco™ Bac-to-Bac™ Baculovirus Expression System
Código de producto. 10403802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10403802 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 10403802 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 10359016
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Includes
Cada sistema de expresión en baculovirus Bac-to-Bac incluye 10 μg del vector pFastBac1, 0,5 ml de células químicamente competentes MAX Efficiency DH10Bac, vector de control pFastBac 1-Gus y 1 ml de reactivo Cellfectin.
Permite la producción eficaz de baculovirus recombinante para ensayos de expresión en células de insectos.
  • Se basa en la generación de baculovirus recombinantes mediante la transposición específica de sitio en E. coli en lugar de la recombinación homóloga en células de insecto.
  • Bácmido de expresión que ahorra tiempo: el casete de expresión del vector pFastBac se recombina con bácmido parental en E. coli DH10Bac.
  • Células competentes para formar el bácmido de expresión
  • A continuación, el bácmido se transfecta en células de insecto para la producción de partículas de baculovirus recombinantes.
  • Fácil selección de colonias
  • El bácmido parental en E. coli DH10Bac contiene un segmento del gen lacZα.
  • El gen lacZα se interrumpe tras la transposición del casete de expresión en el bácmido, lo que permitiendo la selección de recombinantes azul/blanco.
  • Flexibilidad
  • Se proporciona con el vector pFastBac1 que ofrece un potente promotor de poliedrina para la expresión de proteínas y un sitio grande de clonación múltiple para una clonación simplificada.
  • Se ofrecen otros dos vectores por separado.
  • Vector pFastBacHT para la producción de proteína recombinante con etiqueta de histidina y vector pFastBacDual para la expresión de dos proteínas simultáneamente
  • Purificación rápida de proteínas recombinantes
  • El vector pFastBacHT opcional produce proteína recombinante con etiqueta de histidina para una rápida purificación de proteínas con resina quelante de níquel.
Producción y titulación de baculovirus, expresión en células de insecto, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Promotor Poliedrina
Tipo de producto Sistema de expresión de baculovirus
Contenido y almacenamiento El sistema de expresión en baculovirus Bac-to-Bac incluye:
• Vector pFastBac1 (10 μg), conservar a -20°C
• vector de control pFastBac 1-Gus (4 ng), conservar a -20°C
• E. coliquímicamente competente MAX Efficiency DH10Bac (1 kit con 5 x 0.1 ml), conservar a -80°C
• Reactivo de transfección ExpiFectamine Sf (1 ml), almacenar a 4 °C, no congelar
Etiqueta de proteína Sin etiquetar
Método de clonación Enzimas de restricción/MCS
Cantidad 1 kit
Vector pFastBac
Línea de productos Bac-to-Bac