Learn More
Invitrogen™ Bac-N-Blue™ Transfection Kit
Código de producto. 10646143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 transfecciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10646143 5 transfecciones cada uno
1 options
Código de producto. 10646143 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K85501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00€
    995.40€ / 5 reacciones
    Ahorro 264.60€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Includes
El kit de transfección Bac-N-Blue contiene 5 viales de 0,5 μg de ADN del virus lineal Bac-NBlue y 125 μl de reactivo Cellfectin.
Diseñado específicamente para recombinación con los vectores pBlueBac y pMelBac
  • Los virus recombinantes tienen un gen lacZ funcional y de longitud completa que produce placas azules para facilitar su identificación y purificación
  • El ADN Bac-N-Blue se puede utilizar con cualquier vector de transferencia de baculovirus basado en un promotor de poliedrina
  • Linealizado en tres sitios, uno de los cuales está en el gen que es esencial para la propagación vírica: Esto produce la disminución del virus no recombinante, lo que facilita la selección y purificación del virus recombinante
  • Además del ADN vírico, el kit de transfección Bac-N-Blue contiene el reactivo Cellfectin para una alta eficacia de transfección
Producción y titulación de baculovirus, cultivo celular de insectos, expresión de insectos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Promotor Poliedrina
Tipo de producto Kit de transfección de células de insectos
Contenido y almacenamiento El kit de transfección Bac-N-Blue™ contiene cinco viales de 0.5 μg de ADN de virus lineal Bac-NBlue™ y 125 μl de reactivo Cellfectin™.
Conservar a +4 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Etiqueta de proteína Sin etiquetar
Método de clonación Enzimas de restricción/MCS
Cantidad 5 transfecciones
Vector pBlueBac
Línea de productos Bac-N-Blue