Learn More
Invitrogen™ Decámeros aleatorios (50 μM)
Código de producto. 10594255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
80 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10594255 80 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10594255 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM5722G
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Los decámeros aleatorios son los mismos cebadores que se incluyen actualmente en el kit RETROscript™ (Nº de cat. AM1710). Se suministran a una concentración madre de 50μM y se prueban funcionalmente con el kit RETROscript™.
Random Decamers are the same primers currently included in the RETROscript™ Kit (Cat. No. AM1710). They are provided at a stock concentration of 50 μM, and are functionally tested using the RETROscript™ Kit.
Using random primers
Generally, reverse transcription reactions are primed with one of the following types of primers: random sequence oligonucleotides, oligo(dT), or an oligonucleotide that can hybridize with the specific RNA under study. The type of first-strand primer used for reverse transcription is mostly based on user preference. For cDNA library construction or cDNA labeling applications, oligo(dT) is almost always used to prime cDNA synthesis, so that the cDNA will start at the poly(A) tail. The greatest yield of RT product is usually obtained by using short random oligonucleotides to prime the reverse transcription, but this yield advantage may not be seen after the PCR step. When template is limiting, final RT-PCR yield may be somewhat higher when the reverse transcription is primed with random primers as opposed to oligo(dT) or gene-specific primers.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Primer
Contenido y almacenamiento Almacenar a –20 °C.
Condiciones de envío Hielo seco
Concentración 50 μM
Primer Aleatorio
Cantidad 80 μl
Línea de productos Ambion
Formulario Líquido