Learn More
Invitrogen™ Bio-16-UTP (10 mM)
Código de producto. 10126864
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
10126864 25 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10126864 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM8452
Ambion Bio-16-UTP 10 mM (UTP biotinilado) está diseñado para usarse como sustrato en reacciones de transcripción in vitro.
Las UTP biotiniladas Ambion™ son ideales para su uso como sustratos en reacciones de transcripción in vitro. Estos nucleótidos modificados pueden ser utilizados por una variedad de ARN polimerasas, incluyendo las ARN polimerasas T7, T3 y SP6, así como otras enzimas modificadoras de ARN. Se suministra en un tubo de 25 μl (250 nmol). El ARN biotinilado se puede utilizar en lugar del ARN etiquetado radioactivamente en muchas aplicaciones, incluyendo la amplificación del ARNc y el etiquetado para la preparación de micromatrices diana. La detección se lleva a cabo a través de una variedad de métodos basados en la estreptavidina. Se confirma que este Bio-UTP está libre de actividad endonucleasa no específica, actividad exonucleasa y actividad de ARNasa y se prueba funcionalmente con el kit de amplificación de ARNa MessageAmp™ II (SKU nº AM1751).
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Nucleótidos
Contenido y almacenamiento Bio-16-UTP, 10 mM (25μL)
Conservar a –70°C.
Método de etiquetado Etiquetado de ARN
Condiciones de envío Hielo seco
Concentración 10 mM
Etiqueta o tinte Biotina
Cantidad 25 μl
Línea de productos Ambion
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de ácidos nucleicos, síntesis de oligos
Formulario Líquido