Learn More
Invitrogen™ Bio-11-UTP (10 mM)
Código de producto. 10420725
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
10420725 25 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10420725 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM8450
Ambion Bio-11-UTP 10 mM (UTP biotinilado) está diseñado para usarse como sustrato en reacciones de transcripción in vitro.
Ambion Bio-11-UTP 10 mM (UTP biotinilado) está diseñado para usarse como sustrato en reacciones de transcripción invitro. Estos nucleótidos modificados pueden ser utilizados por una variedad de ARN polimerasas, incluyendo las ARN polimerasas T7, T3 y SP6, así como otras enzimas modificadoras de ARN. Se presenta en un tubo que contiene 25μ l (250 nmol).
Aplicaciones
El ARN biotinilado se puede usar en lugar del ARN marcado radiactivamente en muchas aplicaciones, incluida la amplificación y el marcado de ARNc para la preparación de dianas de micromatrice. La detección se lleva a cabo a través de una variedad de métodos basados en la estreptavidina.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Nucleótidos
Contenido y almacenamiento Bio-11-UTP, 10 mM (25μL)
Conservar a – 70° C.
Condiciones de envío Hielo seco
Concentración 10 mM
Etiqueta o tinte Biotina
Cantidad 25 μl
Línea de productos Ambion
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de ácidos nucleicos, síntesis de oligos
Formulario Líquido