Learn More
Invitrogen™ AccuPrime™ Taq DNA Polymerase System
Código de producto. 10257142
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
1000 reacciones
200 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10257142 200 reacciones cada uno
10083062 1000 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10257142 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12339016
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
AccuPrime™ Taq DNA Polymerase is provided in a 200 reaction kit. Each kit includes: AccuPrime™ Taq DNA Polymerase (100μL, at 2U/μL); 10X AccuPrime™ PCR Buffer I (500μL); 10X AccuPrime™ PCR Buffer II (500μL); 50mM Magnesium Chloride (500μL); 10X AccuPrime™ PCR Buffer I is designed for small genomic DNA amplicons (≤200 bp), cDNA, or plasmids. 10X AccuPrime™ PCR Buffer II is designed for genomic DNA (200bp–4 kb). 10X AccuPrime™ PCR Buffer contains 200mM Tris-HCl (pH 8.4), 500mM KCl, 15mM MgCl2, 2mM dGTP, 2mM dATP, 2mM dTTP, 2mM dCTP, thermostable AccuPrime™ protein, 10% glycerol.
Adecuado para una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo PCR multiplex, clonación TOPO TA™y amplificaciones específicas de alelos
The AccuPrime Taq DNA Polymerase System provides reagents for amplification of nucleic acid templates with an antibody-mediated, hot-start protocol for improved PCR specificity over other hot-start DNA polymerases.
El sistema de ADN polimerasa AccuPrime Taq ofrece reactivos para la amplificación de las plantillas de ácido nucleico mediante un protocolo de inicio en caliente mediado por anticuerpos para mejorar la especificidad de PCR con respecto a otras ADN polimerasas de inicio en caliente. Los anticuerpos ADN polimerasa Platinum anti-Taq inhiben la actividad de la polimerasa, lo que les permite proporcionar un inicio en caliente automático, mientras que una proteína accesoria termoestable mejora la hibridación específica de plantilla de primer durante todos los ciclos de PCR. Esta combinación mejora la fidelidad de la ADN polimerasa Taq y resulta perfecta para la detección de alto rendimiento y PCR multiplex. La ADN polimerasa AccuPrime Taq amplía las temperaturas de recocido del primer, de modo que le ofrece un rendimiento óptimo a temperaturas de entre 55 °C y 65 °C.
  • Especificidad: Controla los errores de priming en cada ciclo para obtener productos de PCR de una banda
  • Facilidad de uso: minimice la optimización de la reacción y los cambios en el diseño del conjunto de primers
  • Comodidad: prepare reacciones a temperatura ambiente con comodidad
  • Tampones AccuPrime: Los tampones AccuPrime 10X contienen proteína AccuPrime termoestable, mg++y trifosfatos desoxirribonucleótidos en concentraciones
  • Se proporcionan dos sistemas de tampones distintos (tampón para PCR I y II AccuPrime 10X) para la amplificación de determinados tipos de plantillas.
  • Para pequeños amplicones de ADN genómico (≤200 bp), ADNc o plásmidos
Amplificación de ADN tratado con bisulfito, PCR de inicio en caliente, análisis de metilación, PCR Multiplex, PCR, PCR y PCR en tiempo real, ARNi, epigenética e investigación de ARN sin codificación, PCR de rutina
Información de órdenes
Condición de envío:Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10X
Contenido y almacenamiento La ADN polimerasa AccuPrime™ Taq se suministra en un kit para 200 reacciones. Cada kit incluye:
• ADN polimerasa AccuPrime™ Taq (100 μL, a 2 U/μL)
• Tampón de PCR I* AccuPrime™ 10X (500 μL)
• Tampón de PCR II* AccuPrime™ 10X (500 μL)
• 50 mM de cloruro de magnesio (500 μL)
*El tampón de PCR I AccuPrime™ 10X está diseñado para ampliconos de ADN genómico pequeños (≤ 200 bp), ADNc o plásmidos. El tampón de PCR II AccuPrime™ 10X está diseñado para ADN genómico (200 bp–4 kb).
El tampón de PCR AccuPrime™ 10X contiene 200 mM de Tris-HCl (pH 8,4), 500 mM de KCl, 15 mM de MgCl2, 2 mM de dGTP, 2 mM de dATP, 2 mM de dTTP, 2 mM de dCTP, proteína termoestable AccuPrime™ y glicerol al 10 %.
Almacenar a -20 °C.
Método de detección Sonda de cebado
GC-Rich PCR Performance Bajo
Método de PCR RT-qPCR de 1 paso, qPCR multiplexada
Polimerasa ADN polimerasa AccuPrime Taq
Velocidad de reacción Estándar
Tipo de producto Sistema de ADN polimerasa
Cantidad 200 rxns
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Para utilizar con (aplicación) Clonación
Fidelidad (frente a Taq) 2 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 200 reacciones
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Componentes separados
Tamaño (producto final) 5 kb o menos