Learn More
Invitrogen™ ADN polimerasa AccuPrime™ Pfx
Código de producto. 10472482
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
1000 reacciones
200 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10472482 200 reacciones cada uno
10227242 1000 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10472482 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12344024
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
AccuPrime Pfx DNA Polymerase (100μL, at 2.5U/μL) is provided with 10X AccuPrime reaction mix (1mL) that contains dNTPs and a separate vial (1mL) of 50mM MgSO4. Reagents are provided for 200 amplification reactions of 50μL each.
Proporciona una mayor fidelidad que la ADN polimerasa Pfu
AccuPrime Pfx DNA Polymerase is ideal for high-fidelity amplification of DNA fragments for downstream applications such as cloning and mutagenesis. High fidelity is provided by a proprietary enzyme preparation containing recombinant DNA polymerase from Thermococcus species KOD with proofreading (3'→5' exonuclease) activity. Platinum anti-Pfx DNA polymerase antibodies inhibit polymerase activity, providing hot-start capabilities for improved PCR specificity (see figure). Thermostable AccuPrime accessory proteins enhance specific primer-template hybridization during every cycle of PCR, increasing specificity, yield, and robustness over Platinum Pfx alone.
La ADN polimerasa AccuPrime Pfx es ideal para la amplificación de alta fidelidad de fragmentos de ADN para aplicaciones posteriores tales como la clonación y la mutagénesis. La alta fidelidad se consigue mediante un preparado enzimático patentado que contiene ADN polimerasa recombinante de especies Thermococcus KOD con actividad de corrección (exonucleasa 3-5). Los anticuerpos de ADN polimerasa Platinum anti-Pfx inhiben la actividad de polimerasa ADN, ofreciendo capacidades de inicio en caliente para mejorar la especificidad de PCR. Las proteínas accesorias termoestables AccuPrime mejoran la hibridación de plantilla de primer específica durante todos los ciclos de PCR, mejorando la especificidad, la producción y la solidez respecto a Platinum Pfx solo.
  • Obtener más de 26 veces mayor fidelidad que la ADN polimerasa Taq
  • Amplificar fragmentos de hasta 12 kb
  • Minimizar la optimización de PCR
  • Inicio en caliente integrado
Aplicaciones
amplificación de ADN de plantillas genómicas, virales y plasmídicas complejas; y RT-PCR. La ADN polimerasa AccuPrime Pfx es especialmente eficaz cuando se necesitan elevados niveles de fidelidad.
Amplificación de ADN tratado con bisulfito, PCR de alta fidelidad, PCR de inicio en caliente, análisis de metilación, PCR, PCR y PCR en tiempo real, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante
Información de órdenes
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 1 ADN polimerasa AccuPrime Pfx de 100 μl (2,5 U/µl)
• 1 mezcla de reacción AccuPrime 10X Pfx de 1 ml
• 1 unidad de MgSO4 de 1 ml de 50 mm
Almacenar a -20 °C.
Método de detección Sonda de cebado
GC-Rich PCR Performance Bajo
Polimerasa ADN polimerasa AccuPrime Pfx
Velocidad de reacción Estándar
Cantidad 200 reacciones
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR, High-fidelity PCR
Fidelidad (frente a Taq) 26 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 200 reacciones
Sobrante Romo
Formato de reacción Componentes separados
Tamaño (producto final) 12 kb o menos
Volumen 100 μl