Learn More
Invitrogen™ DNA polimerasa rica en GC AccuPrime™
Código de producto. p-4926955
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
1000 reacciones
200 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10515013 200 reacciones cada uno
10033322 1000 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10515013 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12337016
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
AccuPrime GC-Rich DNA Polymerase (100μL, at 2U/μL) is supplied with two 5X reaction buffers and a separate vial (1mL) of 50mM MgSO4 . Both buffers contain dNTPs, MgSO4 , and AccuPrime accessory proteins. Reaction buffer A (1mL) is for genomic targets. Reaction buffer B (1mL) is for use with cDNA, plasmid, or lambda targets. Sufficient reagents are provided for 200 amplification reactions of 25μL each (at 1 unit of enzyme per reaction).
Amplificación de PCR de alto rendimiento y alta especificidad de moldes ricos en GC
AccuPrime GC-Rich DNA Polymerase is designed to provide high-yield, high-specificity amplification of difficult-to-amplify templates, such as those with >65% GC content. The kit offers a choice of buffers for amplifying genomic DNA targets (Buffer A) or non-GC-rich cDNA, plasmid, and lambda-based targets (Buffer B).
La ADN polimerasa para regiones ricas en GC AccuPrime está diseñada para proporcionar una amplificación de alto rendimiento y alta especificidad de moldes difíciles de amplificar, como aquellos que presentan un contenido de un > 65 % en GC. El kit ofrece una selección de tampones para amplificar objetivos de ADN genómico (tampón A) u objetivos basados en ADNc, plásmidos y lambda no ricos en GC (tampón B).
  • Rendimiento: altos rendimientos para objetivos de hasta 5 kb de longitud
  • Especificidad: Proteínas accesorias AccuPrime para una mayor especificidad de la PCR
  • Sensibilidad: sensibilidad hasta 5 ng de ADN molde
  • Amplificaciones sólidas y específicas
  • Inicio en caliente integrado
Los tampones AccuPrime contienen proteínas termoestables que mejoran la hibridación entre el molde y el cebador durante la PCR, lo que aumenta la especificidad de la reacción. La misma polimerasa, de la arquebacteria Pyrolobus fumarius, tiene una procesividad cinco veces mejor que la de la ADN polimerasa Taq y permanece activa incluso después de 4 horas a 95°C.
Definición de la unidad
Una unidad de ADN polimerasa rica en GC AccuPrime es la cantidad de enzima necesaria para incorporar 10 nmoles de dNTP en material insoluble en ácido en 30 minutos a 74°C.
Amplificación de ADN tratado con bisulfito, PCR rica en GC, PCR de inicio en caliente, análisis de metilación, PCR, PCR y PCR en tiempo real, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante
Información de órdenes
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 1 x 100 μl de ADN polimerasa con gran contenido de GC AccuPrime (2 U/µl)
• 1 x 1 ml del tampón A con gran contenido de GC AccuPrime 5X
• 1 x 1 ml del tampón A con gran contenido de GC AccuPrime 5X
• 1 x 1 ml de MgSO4 de 50 mm
Almacenar a -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Alto
Polimerasa ADN polimerasa rica en GC AccuPrime
Velocidad de reacción Estándar
Cantidad 200 reacciones
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR
Fidelidad (frente a Taq) 2 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 200 reacciones
Sobrante Romo
Formato de reacción Componentes separados
Tamaño (producto final) 5 kb o menos
Volumen 100 μl