Learn More
Invitrogen™ 95401.H4POOL (agrupaciones de deleciones de levadura)
Código de producto. 10722734
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Suministrado en cinco tubos, cada uno con 200 μl de las deleciones agrupadas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
10722734 Suministrado en cinco tubos, cada uno con 200 μl de las deleciones agrupadas cada uno
1 options
Código de producto. 10722734 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 95401.H4POOL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Includes
Suministrado en cinco tubos, cada uno con 200 μl de las deleciones agrupadas.
Permiten el análisis simultáneo de grandes cantidades de cepas de deleción por medio de condiciones de crecimiento selectivas.
  • Se puede determinar la identificación y cuantificación de las deleciones que sobrevivan a la selección hibridando las deleciones en micromatrices que contienen todos los oligonucleótidos de código de barras.
  • Los oligos de código de barras son exclusivos de cada deleción, lo que permite una identificación rápida y de alto rendimiento de las deleciones.
  • Cada agrupación de deleciones de levadura contiene todas las deleciones dentro de la cepa, representadas igualmente dentro de la agrupación.
Análisis de expresiones génicas e identificación de genotipos, identificación de perfiles genómicos y de genotipos, mapeo de deleciones de levadura
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Suministrado en cinco tubos, cada uno con 200 μl de las deleciones agrupadas
Contenido y almacenamiento De -68 °C a -85 °C