Learn More
Invitrogen™ Estándar de ADN de 50 bp
Descripción
Includes
Escalera de ADN de 50 bp (1μg/μl) en 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5), 1 mm de EDTA
La escalera de ADN de 50 bp Invitrogen está diseñada para la medición y cuantificación aproximada de ADN bicatenario en un intervalo de 50 bp a 2500 bp. La escalera de ADN de 50 bp consta de 17 fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía con bandas de referencia en 2500, 800 y 350 bp para una orientación cómoda.
La escalera de ADN de 50 bp es ideal para la separación en geles de agarosa al 2 %.
Características destacadas de la escalera de ADN de 50 bp
• Bandas nítidas y claras: fragmentos purificados mediante cromatografía para ofrecer resultados uniformes y fiables
• Cómoda: se suministra con tampón de carga de gel 6X Tracklt Cyan/Orange para el seguimiento de la migración del ADN
• Precisa: una cantidad exacta de ADN en cada banda
Uso del producto
La escalera de ADN bicatenario se puede visualizar en geles de agarosa al 2 % tras la tinción con bromuro de etidio o SYBR Safe. La escalera está diseñada con una intensidad uniforme de bandas de ADN para una visión clara de cada banda. Una cantidad exacta de ADN en cada banda permite la cuantificación aproximada de las muestras de ADN.
Esta escalera puede etiquetarse radiactivamente con polinucleótido cinasa T4 o ADN polimerasa T4.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 100 µl 50 pb DNA Ladder • 1 ml 6X trackIT Cian/Orange Loading Buffer almacenar en -20° C. |
| Concentración | 0,5 μg/μL |
| Tipo de gel | Agarosa |
| Listo para cargar | No |
| Volumen de carga de muestras | 1 ml |
| Intervalo de tamaños | 50 bp - 2500 bp |
| Volumen (métrico) | 100 µl |
| Compatibilidad del gel | Gel de agarosa |
| N.º de reacciones | 100 aplicaciones |
| Cantidad | 50 μg |
| Mostrar más |