Learn More
Invitrogen™ 5' RACE System for Rapid Amplification of cDNA Ends, version 2.0
Código de producto. 10432702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10432702 10 reacciones 1 set
1 options
Código de producto. 10432702 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18374058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1488.00€
    1458.65€ / 1 sets
    Ahorro 29.35€
    1% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Includes
El sistema 5' RACE se suministra con los componentes indicados en la tabla 1.
Adecuado para la amplificación rápida de extremos de ADNc (RACE) entre puntos definidos del ARNm y el extremo final de 5'
El sistema 5' RACE ofrece un conjunto de reactivos preparados destinados a la síntesis de ADNc de primera cadena, la purificación de productos de la primera cadena, la formación de picos con colas homopolimérica y la preparación de ADNc objetivo para la posterior amplificación mediante PCR. Se suministran cebadores, ADN y ARN de control para supervisar el rendimiento del sistema. El sistema es útil para la amplificación de mensajes poco frecuentes de los que puede haber escasa información de secuencia, así como para capturar información del extremo 5' del ARNm.
  • Utiliza las capacidades avanzadas de RT de ARNasa H SuperScript II para aumentar la producción de ADNc de primera cadena y las longitudes de ADNc
  • Prepara ADNc específico de hasta 1 μg a partir de ARN total o poli(A)+ en una reacción
  • Ofrece una mejora del procedimiento de purificación de ADNc de primera cadena que produce ADNc adecuado para la formación de picos con colas
  • Utiliza TdT recombinante con condiciones de reacción optimizadas en tampón compatible con PCR para proporcionar un sitio de reconocimiento eficaz de primers para PCR
Clonación, PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa, bibliotecas de ADNc y construcción de bibliotecas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Biblioteca de ADNc
Contenido y almacenamiento El sistema 5´ RACE se suministra con los componentes enumerados en la tabla 1. Almacene los reactivos a - 20 °C y los componentes de purificación de ADN a + 4 °C.
Para utilizar con (aplicación) Bibliotecas de ADNc y construcción de bibliotecas
Cantidad 10 reacciones