Learn More
Invitrogen™ 3' RACE System for Rapid Amplification of cDNA Ends
Código de producto. 10277632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10277632 20 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10277632 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18373019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    956.00€
    735.65€ / 20 reacciones
    Ahorro 220.35€
    23% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Includes
Los componentes del sistema 3’ RACE se indican en la tabla 1.
Convierte hasta 1 μg de preparación de ARN total o 100 ng de ARN de control en ADNc en una reacción
El sistema 3' RACE es adecuado para la amplificación rápida de extremos de ADNc (RACE) (1 - 3) y PCR anclada entre un punto definido dentro del ARNm y el extremo poli(A) 3'. El sistema es útil para la amplificación de mensajes raros de los que haya escasa información de secuencia, así como para capturar información del extremo 3 del ARNm.
  • Se puede utilizar con el sistema 5’ RACE para clonar secuencias de longitud completa
  • Utiliza funciones avanzadas de RT SuperScriptII para obtener una producción mayor de ADNc de primera cadena
  • Incluye ARN de control y cebadores para controlar el rendimiento del sistema
  • Proporciona protocolos detallados en el manual
Clonación, PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa, bibliotecas de ADNc y construcción de bibliotecas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Biblioteca de ADNc
Contenido y almacenamiento Los componentes del sistema 3’ RACE se enumeran en la tabla 1. Almacene el sistema a - 20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Para utilizar con (aplicación) Bibliotecas de ADNc y construcción de bibliotecas
Cantidad 20 reacciones