Learn More
Invitrogen™ 293A Cell Line
Código de producto. 10779564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 107 células/mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10779564 1 x 107 células/mL cada uno
1 options
Código de producto. 10779564 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor R70507
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Línea celular 293A
Contiene una copia integrada de forma estable del gen E1 que suministra las proteínas E1 (E1a y E1b) necesarias para generar el adenovirus recombinante.
El subclon de la línea celular 293, que tiene una morfología relativamente plana, facilita la producción inicial, amplificación y titulación del adenovirus incompetente para la replicación.
  • La morfología plana de las células hace que el procedimiento de titulación sea más fácil y adecuado para la detección de construcciones adenovirales.
Producción de anticuerpos y cultivos celulares, bioproducción, cultivo celular, expresión constitutiva, cultivo de células de mamífero, expresión de mamíferos, líneas de células de expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, suministro de genes virales, producción de vacunas víricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 1 vial de 1 x 107 células Almacenar en nitrógeno líquido.
Línea de células 293A
Especie Humano
Cantidad 1 x 107 células/mL
Línea de productos ViraPower