Learn More
Invitrogen™ Caldo 2-YT
Código de producto. 11548916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11548916 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11548916 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 22712020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00€
    163.65€ / 500 g
    Ahorro 5.35€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Esterilizable en autoclave
  • Para el crecimiento de hospedadores para la replicación de vectores M13
  • Suspender 31 g en 1 l de agua desmineralizada; esterilizar en autoclave durante 15 minutos a 121 °C.
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Formato Frasco
Tipo de medios Otros medios microbiológicos
Método de preparación Autoclave
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Clase de organismo diana E. coli
Cantidad 500 g
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Especie Escherichia coli