Learn More
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ Green PCR Master Mix
Description
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA Polymerase is a proofreading DNA polymerase which combines superior fidelity with trusted PlatinumTM hot-start technology for the highest success in PCR. Featuring >100x Taq fidelity, Platinum SuperFi DNA Polymerase is ideally suited for cloning, mutagenesis and other applications benefiting from supreme sequence accuracy.
- Productos de PCR sin errores debido a la excepcional fidelidad >100X Taq
- Alta especificidad y mayor rendimiento con tecnología de arranque en caliente Platinum
- Amplificación robusta de dianas difíciles de amplificar, incluidas aquellas de pureza subóptima o con un contenido ˃65 % en GC
- Cómodo flujo de trabajo con configuración de la reacción a temperatura ambiente y carga de gel directa con formatos de mezcla maestra verde
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | • 10 x 1,25 ml de mezcla maestra de PCR Platinum SuperFi Green (2X) • 4 x 1,25 ml de potenciador SuperFi GC • 10 x 1,25 ml de agua sin nucleasas Almacene entre -5 y -30 °C. |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Polimerasa | ADN polimerasa Platinum SuperFi |
| Velocidad de reacción | Fast |
| Línea de productos | Platinum, SuperFi |
| Cantidad | 500 reacciones |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Fidelidad (frente a Taq) | 100 X |
| Inicio en caliente | Inicio en caliente integrado |
| Sobrante | Romo |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.