Learn More
Invitrogen™ Estándar de ADN de 100 bp
Código de producto. 11580916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL Escalera de ADN, 1 ml de tampón de carga de muestras 10X, 100 aplicaciones
500 μl Escalera de ADN, 1 ml tampón de carga 10X
Tamaño de la unidad:
250 microgramos
50 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11580916 500 μl Escalera de ADN, 1 ml tampón de carga 10X 250 microgramos
11538766 100 μL Escalera de ADN, 1 ml de tampón de carga de muestras 10X, 100 aplicaciones 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11580916 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 15628050
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Adecuada para la medición de ADN bicatenario de 100 a 1500 bp
  • Preparada a partir de un plásmido que contiene repeticiones de un fragmento de ADN de 100 bp
  • La escalera se compone de 15 fragmentos con extremo romo que varían en longitud de 100 a 1500 bp, en incrementos de 100 bp y un fragmento adicional a 2072 bp.
  • Se puede visualizar en geles de agarosa al 1-2 % tras la tinción con bromuro de etidio
  • La banda de 600 bp es de dos a tres veces más brillante que las otras bandas de la escalera
  • Puede teñirse con bromuro de etidio o marcarse radiactivamente con polinucleótido quinasa T4 o ADN polimerasa T4
Electroforesis en gel de acrilamida, electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento • 500 µl 100 pb ADN Ladder
• 1 ml 10X BlueJuice Gel Loading Buffer
almacenar en -20°C.
Concentración 0,5 μg/μL
Tipo de gel Agarosa
Listo para cargar No
Volumen de carga de muestras 1 ml
Intervalo de tamaños De 100 bp a 2000 bp
Volumen (métrico) 500 µl
Compatibilidad del gel Gel de agarosa
Contenido del kit 500 μL DNA Ladder, 1 mL 10X Loading Buffer
N.º de reacciones 500 aplicaciones
Cantidad 500 μl Escalera de ADN, 1 ml tampón de carga 10X
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo seco
Tecnología Fragmentos de ADN purificados por cromatografía individual
Tipo de producto Marcador de peso molecular