Learn More
Inulina, TRC
Código de producto. 30137911
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137911 10 g 10 g
30137347 25 g 25 g
30009697 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137911 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI66668010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-80-5
Fórmula molecular (C6 H10 O5)n
Sinónimo Advax, Advax D, Alant starch, Alantin, Beneo, Beneo GR, Beneo HP, Beneo IPS, Beneo ST, Dahlin, Fibruline, Fibruline Instant, Fibruline LC, Fibruline Long Chain, Fibruline XL, Fibrulose, Fibrulose F 97, FruTEX, Frutafit, Frutafit CLR, Frutafit EXL, Frutafit HD, Frutafit IQ, Frutafit TEX, Frutagave PR 95, Frutagave SP 70, Fuji FF, Fuji SS, Inulin HD, Inulin IQ, Inutec N 10, Inutec N 10GR, Inutec N 25, LV 110, ORAFTI Synergy 1, Oliggo-Fiber F 97, Oliggo-Fiber XL, Orafti HP, Orafti HPX, Orafti Synergy, Prebiofeed, Raftifeed IPS, Raftiline, Raftiline GR, Raftiline HP, Raftiline LS, Raftiline ST, Sinantrin, Synantherin, Synanthrin, Synantrin, Ticaloid LC-CSR 2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Inulin
Cantidad 10 g