Learn More
Inulina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11456921 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456921 100 g 100 g
11446921 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456921 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219897180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00€
    485.10€ / 100 g
    Ahorro 24.90€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 9005-80-5
Fórmula molecular (C6H10O5)n
Sinónimo Dahlin
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Inulin
Color Blanco
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) ≈5000
Forma física Polvo de flujo libre