Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inulina, de raíz de achicoria
Código de producto. 15398836 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15398836 25 g 25 g
15525236 100 g 100 g
15378967 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15398836 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 457100250
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 9005-80-5
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-80-5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Inulin
Pérdida por secado 10% max. (2 g, 105°C, 2 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 25 g