Learn More
Inulicin, MedChemExpress
Código de producto. 16499168
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
16499168 10 mg 10 miligramos
16401588 5 mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 16499168
Marca: Medchem Express HYN0896
MedChemExpress Inulicin (1-O-Acetylbritannilactone) is an active compound that inhibits VEGF-mediated activation of Src and FAK. Inulicin (1-O-Acetylbritannilactone) inhibits LPS-induced PGE2 production and COX-2 expression, and NF-κB activation and translocation.
Inulicin (1-O-Acetylbritannilactone) is an active compound that inhibits VEGF-mediated activation of Src and FAK. Inulicin (1-O-Acetylbritannilactone) inhibits LPS-induced PGE2 production and COX-2 expression, and NF-κB activation and translocation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Inulicin
CAS 33627-41-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H24O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1-O-Acetylbritannilactone
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (324.29 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (162.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@@](C2=C)([H])[C@@](OC2=O)([H])CC(C)=C1[C@@H](C)CCCOC(C)=O
Peso molecular (g/mol) 308.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.37
Porcentaje de pureza 99.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease