missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TERUMO Catéteres intravenosos con códigos 8SRD

Código de producto. 15293663
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
32 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15293663 32 mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15293663 Proveedor TERUMO N.º de proveedor SO+DM1832W

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Un dispositivo de cierre estéril de un solo uso.

  • Un dispositivo de cierre estéril de un solo uso.
  • Prevención de la formación de coágulos durante la infusión intermitente o la aspiración
  • La amplia gama de catéteres y obturadores relacionados permite la elección más adecuada del producto para una amplia gama de aplicaciones.
  • Sirve para cerrar el catéter y evitar la formación de coágulos durante la infusión intermitente.
  • Está disponible un obturador con el mismo código de color que el catéter para cada tamaño.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Color Verde
Sin látex Sí
Longitud (métrico) 32 mm
Tipo de producto Obturador
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Catéter intravenoso
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.