Learn More
Code Corporation™ Enchufe de barril para fuente de alimentación internacional con pinzas adaptadoras para EE. UU., UE, Reino Unido y Australia
Código de producto. 17943872 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cargador de batería CR2700 de cuatro bahías
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17943872 Cargador de batería CR2700 de cuatro bahías cada uno
1 options
Código de producto. 17943872 Proveedor Code Corporation™ N.º de proveedor 176702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.60€
    42.09€ / paquete de 1
    Ahorro 2.51€
    5% Descuento
En stock
Fuente de alimentación internacional con clips adaptadores para EE. UU., UE, Reino Unido y Australia.
  • Enchufe de barril, 5 V (1 A)
Especificaciones
Altura (métrico) 38.1 mm
Altura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 76.2 mm
Anchura (imperial) 3 in
Fondo (métrico) 63.5 mm
Fondo (imperial) 2,5 in
Para utilizar con (equipo) Cargador de batería CR2700 de cuatro bahías
Tipo Fuente de alimentación
Alternate Part Number CRA-P6