Learn More
Patrón interno, 2,4,5,6-tetracloro-m-xileno, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12949374 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12949374 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12949374 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S3420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.00€
    46.23€ / 1 ml
    Ahorro 11.77€
    20% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
2,4,5,6-tetracloro-m-xileno877-09-81000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene
Nombre de nota SW-846 Método 8082
Envase Ampolla de vidrio ámbar premarcada de 2 ml
CAS 877-09-8, 67-64-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El Certificado de Análisis informa de los analitos objetivo con un ±2% de precisión y corrige la pureza de la materia prima.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Métodos Para el Método 8082 de la EPA de EE. UU.
Fórmula molecular C8H6Cl4
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI NTUBJKOTTSFEEV-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)C)Cl
Nombre IUPAC 1,2,3,5-tetracloro-4,6-dimetilbenceno
Solvent or Matrix Acetona
Peso molecular (g/mol) 243.936
PubChem CID 70139
Cantidad 1 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio