Learn More
Estándar interno: Ge @ 10 μg/mL en 2% HNO3, tr. F-, VHG™
Código de producto. 17951496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17951496 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 17951496 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLISAGE100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar interno: Ge @ 10 μg/mL en HNO3 al 2%, tr. F-
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Germanium
CAS 7440-56-4
Métodos Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS)
Nombres de analitos o componentes Germanium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Ge
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ge
Fórmula InChI InChI=1S/Ge
SMILES [Ge]
Nombre IUPAC germanio
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Peso molecular (g/mol) 72.64
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 73,9212 g/mol