Learn More
Estándar interno, 4,4'-Dibromooctafluorobifenilo, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12949164 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12949164 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12949164 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S1250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
4,4'-Dibromooctafluorobifenilo10386-84-21000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl
Nombre de nota SW-846 Methods 8150A, 8150B, 8151
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 10386-84-2, 1634-04-4
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Métodos For US EPA Methods 625, 8150A, 8150B, 8151
Fórmula molecular C12Br2F8
Número MDL MFCD00000310
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI YXLMNFVUNLCJJY-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(F)C(=C(F)C(F)=C1Br)C1=C(F)C(F)=C(Br)C(F)=C1F
Nombre IUPAC 1-bromo-4-(4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorofenilo)-2,3,5,6-tetrafluorobenceno
Solvent or Matrix MTBE
Peso molecular (g/mol) 455.93
PubChem CID 82600
Cantidad 1 mL
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio