Learn More
Patrón interno, fluorobenceno, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15275776 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15275776 1 mL 1 ML
1 options
Código de producto. 15275776 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor 5242I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.84€
    47.19€ / 1 ml
    Ahorro 15.65€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Fluorobenceno462-06-62000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorobenzene
Nombre de nota Método USEPA 524.2
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 462-06-6, 67-56-1
% mín. CAS 0.2, 99.8
Concentration or Composition Notes El Certificado de Análisis informa de los analitos objetivo con un ±2% de precisión y corrige la pureza de la materia prima.
% máx. CAS 0.2, 99.8
Métodos Para los Métodos 524 y 524.2 de la EPA de EE. UU.
Fórmula molecular C6H5F
Número MDL MFCD00000280
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES FC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC fluorobenceno
Solvent or Matrix Metanol-P y T
Peso molecular (g/mol) 96.10
PubChem CID 10008
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:5115
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • INT STD
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio