Learn More
Intermedine, TRC
Código de producto. 30004612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004612 0.5 mg 0.50 miligramo
30011094 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004612 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI6666600.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10285-06-0
Fórmula molecular C15 H25 N O5
Peso molecular (g/mol) 299.36
Sinónimo Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methylethyl)-, [(1R,7aR)-2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl]methyl ester, (2S,3R)-, Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methylethyl)-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, [1R-[1α,7(2S*,3R*),7aβ]]-, Intermedine (7CI,8CI), (+)-Intermedine, 3'-epi-Lycopsamine
Nombre IUPAC [(7R,8R)-7-hidroxi-5,6,7,8-tetrahidro-3H-pirrroliza-1-il]metil (2S)-2-hidroxi-2-[(1R)-1-hidroxietil]-3-metilbutanoato
SMILES CC(C)[C@](O)([C@@H](C)O)C(=O)OCC1=CCN2CC[C@@H](O)[C@@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Intermedine
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H25NO5/c1-9(2)15(20,10(3)17)14(19)21-8-11-4-6-16-7-5-12(18)13(11)16/h4,9-10,12-13,17-18,20H,5-8H2,1-3H3/t10-,12-,13-,15+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.1733