Learn More
Intermedina-N-óxido 100 μg/mL en agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30318838 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318838 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14328410WA100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Intermedine N-oxide
CAS 95462-14-9
Nombres de analitos o componentes Intermedine N-oxide
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C15 H25 N O6
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methylethyl)-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, N-oxide, [1R-[1α,7(2S*,3R*),7aβ]]-, Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methylethyl)-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-4-oxido-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, [1R-[1α,7(2S*,3R*),7aβ]]-, Intermedine N-oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H25NO6/c1-9(2)15(20,10(3)17)14(19)22-8-11-4-6-16(21)7-5-12(18)13(11)16/h4,9-10,12-13,17-18,20H,5-8H2,1-3H3/t10-,12+,13+,15-,16?/m0/s1
SMILES CC(C)[C@](O)([C@H](C)O)C(=O)OCC1=CC[N+]2([O-])CC[C@@H](O)[C@@H]12
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 315.36
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.1682 g/mol