Learn More
Interferon receptor inducer-1, MedChemExpress
Descripción
Interferon receptor inducer-1 (compound 6) is an interferon (IFN) receptor inducer. Used accordingly in the treatment of a disorder in which the induction of interferon is involved.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Interferon receptor inducer-1 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 2215120-36-6 |
| Color | Pink |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C12H22N4O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 55 mg/mL (216.25 mM) |
| SMILES | CCCC[C@H](CO)NC1=C(OC)C=NC(NC)=N1 |
| Mostrar más |