Learn More
Masterflex™ Cable de interfaz RS-232 2,4 m
Código de producto. 12314558 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
2,4 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12314558 2,4 m cada uno
1 options
Código de producto. 12314558 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 2205054
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.75€
    25.84€ / paquete de 1
    Ahorro 7.91€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Para el control de software de la bomba Masterflex™
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Control de software de la bomba
Longitud (métrico) 2,4 m
Incluye RS232