Learn More
New Brunswick Scientific™ Plataforma intercambiable
Código de producto. 13418686
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
New Brunswick S41i Incubador de Sobremesa con Agitador
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
13418686 New Brunswick S41i Incubador de Sobremesa con Agitador 1 PCS
1 options
Código de producto. 13418686
Marca: New Brunswick Scientific™ M13349920
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta bandeja con el agitador de sobremesa S41i con incubación. Las nuevas plataformas intercambiables Brunswick Scientific™ están diseñadas para una gran variedad de aplicaciones.
  • Para su uso con el nuevo agitador de sobremesa con incubación Brunswick S41i
  • 35,6 × 61 cm (14 × 24 in)
  • Plataforma universal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Plataforma Universal
Dimensiones (L x An) 35,6 x 61 cm
Para utilizar con (equipo) New Brunswick S41i Incubador de Sobremesa con Agitador