Descripción
- La fabricación de aluminio proporciona un calentamiento rápido
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | 10 tubos |
| Material | Aluminio |
| No. of Places | 10 |
| Tipo | Bloque |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos Falcon |
| Tamaño del tubo | 17 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 140 x 50 x 63 mm |
| Fondo (métrico) | 75 mm |