Descripción
- La fabricación de aluminio proporciona un calentamiento rápido
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| No. of Places | 0 |
| Tipo | Bloque |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos Falcon |
| Tamaño del tubo | 0 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 140 x 50 x 63 mm |