Learn More
Diversey™ Manual del dispensador IntelliCare
Código de producto. 17653105
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17653105 Blanco cada uno
17643105 Negro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17653105 Proveedor Diversey™ N.º de proveedor D7524178
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.69€
    33.81€ / paquete de 1
    Ahorro 2.88€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
El dispensador manual IntelliCare es una solución opcional de bloqueo para las necesidades de dispensación de cuidado de manos con una plataforma versátil, moderna y duradera que es compatible con productos espumosos/líquidos.
  • El diseño de dispensador de última generación con una gran ventana de sitio permite al usuario la visibilidad del contenido sin abrir el dispensador
  • La capacidad de pasar de tener llave a no tenerla le ofrece la flexibilidad necesaria para elegir los niveles de seguridad del dispensador
  • La máxima versatilidad se consigue con un sistema que dispensará productos líquidos y espumosos
  • El cuerpo de plástico ABS sólido y fiable, resistente a arañazos y a radiación UV sin trampas de suciedad facilita el mantenimiento y ofrece un aspecto impecable
  • El regulador del tamaño de la dosis le permite variar el volumen de jabón dispensado según las necesidades del usuario final
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador manual
Color Blanco