Learn More
Hach Lange™ Sensor de oxígeno disuelto luminiscente (LDO)/óptico Intellical LBOD101 para mediciones de BOD, cable de 1 m
Código de producto. 15742295
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Policarbonato/ABS
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15742295 Policarbonato/ABS cada uno
1 options
Código de producto. 15742295 Proveedor Hach Lange™ N.º de proveedor LBOD10101
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Algo innovador en la medición de BDO.La sonda Intellical LBOD de Hach utiliza una tecnología LDO exclusiva para ofrecer una confianza superior en los resultados.
Algo innovador en la medición de BDO.La sonda Intellical LBOD de Hach utiliza una tecnología LDO exclusiva para ofrecer una confianza superior en los resultados.Intellical LBOD101 es la última representación de la tecnología de oxígeno disuelto luminiscente (LDO) exclusiva de Hach.LBOD101 es un sensor digital de oxígeno disuelto luminiscente (LDO) con un sistema de agitación integrado reemplazable.La LBOD101 mide el oxígeno disuelto para la determinación de BOD (demanda bioquímica de oxígeno) en frascos de BOD en aplicaciones de prueba de BOD5.La sonda LBOD101 se utiliza para mediciones iniciales y finales de oxígeno disuelto.LBOD101 está equipada con un módulo de sensor de presión automático.El tapón de detección de DO incorpora un iButton para realizar un seguimiento de los días en uso y recordar la vida restante del elemento del tapón de detección.La sonda óptica de oxígeno disuelto Intellical LBOD101 de Hach mejora la confianza en el procedimiento de prueba de BOD5 al reducir la variación y el mantenimiento al mismo tiempo que aumenta la estabilidad, la precisión y la eficacia (pruebas por unidad de tiempo).Los bajos requisitos de mantenimiento de Intellical LBOD101 mantienen el tiempo de inactividad del laboratorio al mínimo. Las sondas digitales Intellical proporcionan la máxima trazabilidad en el historial de mediciones. Las sondas digitales Intellical se pueden mover entre medidores sin necesidad de volver a calibrar o volver a introducir la configuración de medición
La sonda óptica de oxígeno disuelto Intellical LBOD101 de Hach mejora la confianza en el procedimiento de prueba de BOD5 al reducir la variación y el mantenimiento al mismo tiempo que aumenta la estabilidad, la precisión y la eficacia (pruebas por unidad de tiempo).
La sonda Intellical LBOD101 no tiene membranas que contaminar o reemplazar, no tiene solución de electrolitos que reponer ni calibración de 2 puntos rápida y fiable que se estabilice rápidamente.Además, no hay polarización de 30 minutos ni tiempo de calentamiento con la sonda LBOD101.
Los requisitos de bajo mantenimiento de Intellical LBOD101 mantienen el tiempo de inactividad del laboratorio al mínimo
Intellical LBOD101 no tiene membranas que reemplazar (menor coste de propiedad), cuenta con un conjunto de agitador reemplazable y un motor magnético único de larga duración también reemplazable.
Las sondas digitales Intellical ofrecen la máxima trazabilidad en el historial de mediciones
Sello de fecha y hora de almacenamiento para cada medición, ID de usuario y muestra, historial de calibración, parámetro y número de serie de la sonda.
Las sondas digitales Intellical se pueden mover entre medidores sin la necesidad de volver a calibrar o volver a introducir la configuración de medición
Ideal para un entorno multiusuario con varios medidores portátiles y de laboratorio de la serie HQD.
¿Qué se incluye?
Sensor de oxígeno disuelto luminiscente (LDO) Intellical LBOD101 para la medición de BOD, tapón de DO con su iButton (ya montado), certificado de prueba y manual de usuario básico.
Especificaciones
Precisión:± 0,05 mg/l de 0 a 10 mg/l
± 0,1 mg/l para más de 10 mg/l
Longitud de cable::1,8 m
Tipo de electrodo:Oxígeno disuelto luminiscente
Longitud:215 mm
Tipo de método:Laboratorio:Oxígeno disuelto luminiscente
Parámetro:Oxígeno disuelto (BOD)
Precisión de presión:± 3 mbar (0,3 kPa)
Resolución de presión:5 mbar (0,5 kPa)
Tipo de sonda:Estándar
Kit de producto:Modelo:LBOD101
Accesorios incluidos:Ninguno
Intervalo:0,05 - 20,0 mg/L
1 - 200 % de saturación
0,05 a 20,0 mg/l (ppm)
Junta de referencia:N/D
Resolución:0,01/0,1
Profundidad de la muestra:10 mm
Precisión de saturación:± 0,59 % de lectura
Resolución de saturación:0,1 %
Material del cuerpo del sensor:Policarbonato/ABS
Longitud del cable del sensor (m):1,8
Material del sensor:Policarbonato/ABS
Tipo de sensor:Lumíforo
Característica especial:Sistema de agitación integrado.
Precisión de la temperatura:±0,3 °C
Intervalo de temperatura:De 0 a 50 °C
Resolución de temperatura:0,1 °C
Requisitos de prueba:Parámetro necesario:BOD
Profundidad mínima de la muestra (mm):10
Termistor:
Tipo de medición:Laboratorio
Peso:0,22 kg
¿Qué se incluye?:Sensor de oxígeno disuelto luminiscente (LDO) Intellical LBOD101 para la medición de BOD, tapón de DO con su iButton (ya montado), certificado de prueba y manual de usuario básico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Medidores del potencial de oxidación-reducción (BOD) de sobremesa
Material Policarbonato/ABS