missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin αvβ6 Mouse anti-Human, Mouse , PE, Clone: 10D5, BD Biosciences™

Código de producto. 17217714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17217714 0.1 mg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17217714 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 566922

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin αvβ6 Monoclonal antibody specifically detects Integrin αvβ6 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin αvβ6
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 10D5
Conjugado PE
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gen αVβ6; avb6; CD51/β6; ITGAV/ITGB6; Integrin alpha v beta 6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno 129/C57BL/6 β6 -/- Mice were mmunized with Human αvβ6 or Mouse Keratinocytes
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with R-PE under optimum conditions, and unconjugated antibody and free PE were removed.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.