Descripción
The Integrin Beta 5 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human Integrin Beta 5. This antibody recognizes human, mouse antigen. The Integrin Beta 5 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Integrin Beta 5 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 500 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | FLJ26658 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Antigen affinity purification |
| Cantidad | 150 μL |
| Mostrar más |