Learn More
Thermo Scientific™ Integrated Gas Module for Varioskan™ LUX
Código de producto. 15370777 Tienda Thermo Scientific Productos
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tipo de producto:
Módulo de gases integrado
Förpackningsstorlek:
cada uno
Produktkode Tipo de producto Förpackningsstorlek
15370777 Módulo de gases integrado cada uno
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15370777 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' VLGAS001
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Controle los niveles de O2 y CO2 con este módulo de gases integrado opcional para el lector de microplacas multimodo Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX.
El módulo de gases integrado para el lector de microplacas multidetección Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX le permite realizar ensayos con microplacas basados en células en atmósfera controlada.Puede controlar simultáneamente las concentraciones de CO 2 del 0,1 % al 15 % y las concentraciones de O2 del 1 % al 21 %.El módulo se adapta perfectamente al interior del instrumento y no ocupa espacio adicional en el laboratorio.
Para muchos ensayos basados en células, el control de gases en un lector de microplacas permite ahorrar tiempo y mano de obra, ya que permite la incubación y medición simultáneas, por lo que los investigadores no tienen que transportar rápidamente las placas entre la incubadora y el lector para mantener las condiciones óptimas de las muestras de células. El lector Varioskan LUX ofrece un módulo de gases integrado opcional, que permite a los usuarios establecer y supervisar las condiciones atmosféricas dentro del lector de microplacas.
  • Controle los niveles de CO2 entre el 0,1 y el 15 % y los niveles de oxígeno entre el 1 y el 21 %, bien de forma simultánea o por separado.
  • Permite a los usuarios ajustar los niveles de gases como parte de la configuración del protocolo en el intuitivo software Thermo Scientific™ SkanIt™
  • Realiza un seguimiento y registra los niveles de gases durante todo el ciclo para facilitar la trazabilidad.
  • Se integra completamente en el interior del instrumento, con la consiguiente eliminación de la necesidad de espacio adicional.
  • Adecuado para una amplia gama de aplicaciones basadas en células, incluidos estudios relacionados con la proliferación de células a largo plazo, la inducción y la detección de hipoxia (como en investigaciones sobre cáncer) y la proliferación de bacterias anaerobias.
El módulo de control de gases se puede incluir con el lector Varioskan LUX en el momento de la compra. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tipo de producto Módulo de gases integrado
Tipo de software Software SkanIt
Intervalo de concentración de CO2 0,1 al 15 %
Estabilidad de concentración de CO2 De ±0,3 % a 5 % de CO2
Descripción Módulo de gases integrado (instalado de fábrica al adquirir el instrumento)
Para utilizar con (equipo) Varioskan LUX
Intervalo de concentración de O2 Del 1 al 21%
NOTE: Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.