Learn More
Thermo Scientific™ Suscripción Integrada (OPC UA) para InstrumentConnect el Sistema de Monitorización Remota
Código de producto. 30019106 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Actualización del software InstrumentConnect Integrate
Subscripción InstrumentConnect Integrate
Incluye:
1 suscripción a Integrate (OPC UA)
1 suscripción de soporte a Integrate (OPC UA)
20 suscripciones a Integrate (OPC UA)
5 suscripciones a Integrate (OPC UA)
Tamaño de la unidad:
1 unidad
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Incluye Tamaño de la unidad
30019106 Subscripción InstrumentConnect Integrate 1 suscripción a Integrate (OPC UA) 1 unidad
30019094 Subscripción InstrumentConnect Integrate 5 suscripciones a Integrate (OPC UA) 1 unidad
30019090 Subscripción InstrumentConnect Integrate 20 suscripciones a Integrate (OPC UA) 1 unidad
30019078 Actualización del software InstrumentConnect Integrate 1 suscripción de soporte a Integrate (OPC UA) 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30019106 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EDGI1D
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
InstrumentConnect Las suscripciones integradas permiten la transferencia de telemetría de equipos vitales a sistemas locales o en la nube (LIMS BMS, SCADA) utilizando OPC UA.™ Se requieren pasarelas y adaptadores de Edge Connect para este sistema.
Thermo Scientific™ InstrumentConnect es un sistema profesional de monitorización remota para equipos de laboratorio y otros dispositivos que ayudan a proteger muestras y aumentar la eficiencia en la gestión de activos. El InstrumentConnect sistema utiliza adaptadores y pasarelas Connect Edge para enviar datos a la InstrumentConnect nube o a tu propio sistema local (LIMS BMS, SCADA) mediante protocolo OPC-UA™ . El hardware de Connect Edge es compatible con 700+ Thermo Fisher Scientific marcas y modelos de equipos de laboratorio.
_x000D_
Thermo Fisher Scientific Telemetría de equipos
_x000D_
    _x000D_
  • Para equipos de almacenamiento en frío, InstrumentConnect recoge datos de temperatura ambiente y de armario registrados por detectores de temperatura de resistencia (RTD) integrados en la unidad; el sistema de monitorización remota también informa de alarmas y eventos, así como de otros datos diagnósticos basados en el sistema a la InstrumentConnect aplicación.
  • _x000D_
  • Para incubadoras de CO2 y cámaras ambientales, InstrumentConnect recoge temperaturas de la cámara, niveles de gases, alarmas y alertas recibidas a través de la incubadora y la conexión de datos de la cámara ambiental.
  • _x000D_
_x000D_
Hardware del sistema
_x000D_
    _x000D_
  • Adaptador de dispositivo - Adaptadores del tamaño de la palma de la mano recogen y transmiten datos desde equipos/dispositivos de laboratorio a pasarelas usando conectividad Ethernet (WAN) o Wi-Fi.
  • _x000D_
  • Conectar la Pasarela de Borde - Recibe datos de adaptadores de dispositivo para enviarlos a InstrumentConnect (nube) o al sistema/nube del cliente mediante OPC-UA conectividad Ethernet (WAN) o Wi-Fi.
  • _x000D_
_x000D_
Software del sistema
_x000D_
Elige entre estos paquetes disponibles InstrumentConnect .
_x000D_
InstrumentConnect Monitor (Nube):
_x000D_
    _x000D_
  • Monitorizar los datos y eventos de telemetría a bordo**
  • _x000D_
  • Ajustes personalizados de alarma
  • _x000D_
  • Consulta el estado en vivo del dispositivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de la aplicación móvil y en la nube
  • _x000D_
  • Tranquilidad con protocolos de seguridad líderes en la industria
  • _x000D_
  • 25GB de almacenamiento de datos incluidos para documentos
  • _x000D_
  • Almacenamiento ilimitado de telemetría en dispositivos
  • _x000D_
  • Notificaciones a través de aplicación móvil, correo electrónico y aplicación de escritorio
  • _x000D_
_x000D_
InstrumentConnect Integrar (OPC-UA en la nube o en la Prem):
_x000D_
    _x000D_
  • Utiliza el sistema Connect Edge para recopilar y transmitir datos a tu sistema local o a la nube utilizando Open Platform Communications Unified Platform. La pasarela Connect Edge puede habilitarse como OPC servidor para 10 o más dispositivos.
  • _x000D_
_x000D_
Red
_x000D_
Puedes conectar 10 adaptadores de dispositivo a cada gateway Connect Edge. Los gateways pueden acomodar más de 10 dispositivos, sin embargo, esto se determina revisando el uso de la CPU una vez que hayas alcanzado esa cantidad inicial tras la configuración inicial. Decidir qué topología es aplicable a tu configuración determinará el número de gateways que necesitarás.
_x000D_
El sistema Connect Edge tiene 3 topologías principales
_x000D_
    _x000D_
  • Los adaptadores Wi-Fi directos para dispositivos están configurados para transmitir datos directamente a tu gateway Connect Edge (máximo 10 por gateway). Los adaptadores de tu dispositivo deben estar cerca (50-150 ft) de la gateway.
  • _x000D_
  • Los adaptadores de Dispositivo de Red Único/Dual están configurados para conectarse a tu red local vía Ethernet o Wi-Fi para transmitir datos a la pasarela de Conectade Edge, también en la misma red. Esta topología es ideal si los dispositivos a monitorizar no están cerca entre sí o de una pasarela.
  • _x000D_
_x000D_
Construyendo tu sistema
_x000D_
    _x000D_
  • Determina el tipo (solo Ethernet/WiFi+Ethernet) y la cantidad de pasarelas necesarias según la preferencia de topología de red. La Guía de Planificación de Configuración puede usarse como referencia, si es necesario.
  • _x000D_
  • Selecciona un adaptador compatible para tu equipo de laboratorio
  • _x000D_
  • Compra una InstrumentConnect suscripción a Monitor o Integrate para cada dispositivo
  • _x000D_
  • Determinar si se desea la auto-instalación o la instalación profesional (cuando esté disponible)
  • _x000D_
_x000D_
El hardware y software del sistema está disponible para su compra en paquetes o a la carta. Todos los paquetes incluyen descuentos por pasarela integrada. Ahorros adicionales con paquetes de 3 y 5 años.
_x000D_
Instalación
_x000D_
Instalación (auto) por parte del cliente
_x000D_
Los servicios de instalación se venden por separado, si se desea (EE. UU., Europa, Gran Bretaña, consulta con especialistas para otras disponibilidades regionales).
_x000D_
Disponibilidad
_x000D_
InstrumentConnect está disponible en los siguientes países y configuraciones. Para la lista más actualizada, por favor consulte con su especialista.
_x000D_
Wi-Fi o pasarela/adaptador Ethernet: Europa, Reino Unido, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, Puerto Rico
_x000D_
Pasarela/adaptador Wi-Fi o Ethernet solo por ethernet: Hong Kong
_x000D_
Pasarela y adaptador solo de ethernet: Brasil, Baréin, Omán, Emiratos Árabes Unidos
Especificaciones
Tipo Software y Servicio de Suscripción
Tipos de alarma Ninguno
Descripción Subscripción InstrumentConnect Integrate
Incluye 1 suscripción a Integrate (OPC UA)
Clasificación IP Ninguno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) InstrumentConnect Sistema de Monitorización Remota, Equipos y Dispositivos de Laboratorio
Para utilizar con (equipo) Connect Edge, equipos y dispositivos de laboratorio