Learn More
Lauda™ Chiller de circulación integral IN 230 T con enchufe CEE7/7, Refrigerantes tradicionales
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16813660
Change view
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
16813660 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 16813660 Proveedor Lauda™ N.º de proveedor L002664
Termostato de proceso con sistema de refrigeración integrado para control dinámico de la temperatura dentro de circuitos externos
  • Pantalla TFT a color para indicación simultánea de valores reales/ajustados, ilustración gráfica del perfil de temperatura
  • Menú de navegación con texto claro
  • Seis idiomas seleccionables: DE, EN, FR, ES, IT, RU
  • Gestión de líquidos de transferencia de calor con propiedades guardadas
  • Introducción sencilla mediante cursor y teclas programables
  • Tecla Tmax adicional para protección contra el exceso de temperatura
  • Asistente de comprobación automática para el diagnóstico del sistema
  • Regulador continuo totalmente electrónico con acción PID para control interno y externo
  • Función de autoadaptación para la determinación de parámetros de control
  • Sistema PowerAdapt para el uso de la máxima cantidad posible de calor permitida por el sistema de alimentación
  • Protección contra el exceso de temperatura ajustable y de bajo nivel con alarma acústica para su uso con líquidos inflamables y no inflamables
  • Bomba de presión extremadamente potente
  • Interfaz USB y Ethernet equipada de serie
  • Puerto para Pt100 externo integrado, segundo Pt100 externo posible a través del módulo de interfaz
  • Indicación remota de fallos mediante contacto flotante
  • Opción para actualizar hasta dos interfaces adicionales (RS 232/485, Profibus, módulos analógicos, de contacto o EtherCat)
  • Programador con 150 segmentos de temperatura/tiempo que se pueden separar en cinco programas
  • Derivación ajustable para limitación de presión
  • Indicador digital de la presión de la bomba
  • Servidor web integrado para el funcionamiento basado en navegador en redes de área local a través de PC, tablet o smartphone, con transferencia segura de datos debido al procedimiento de autenticación y cifrado
  • Sistema SmartCool para la gestión digital de la refrigeración con ahorro de energía, incluido el control de encendido y apagado del compresor.
  • Refrigeración del condensador
  • Aire
  • Utiliza refrigerantes tradicionales (HFC) de acuerdo con la legislación europea de control de gases F (UE) 517/2014
  • Características técnicas:
    • Intervalo de temperatura de trabajo: De -30 a 120 °C
    • Intervalo de temperatura ambiente De 5 a 40 °C
    • Estabilidad de la temperatura: 0,05 ± K
    • Potencia máx. del calentador: 2,7 kW
    • Consumo máx. de energía: 3,7 kW
    • Consumo de energía: 16 A
    • Presión máx. de la bomba: 3,5 bar
    • Presión máx. del caudal de la bomba: 40 l/min
    • Rosca de conexión de entrada/salida (exterior): G 3/4
    • Tamaño de manguera de entrada/salida: 3/4 pulg.
    • Volumen de llenado mín.: 3,6 l
    • Volumen de llenado máx.: 8,7 l
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 430 x 550 x 760 mm
    • Nivel de ruido: 63 dB(A)
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
    • Capacidad de refrigeración:
      • 100 °C, aceite térmico; 2,2 kW
      • 20 °C, etanol; 2,2 kW
      • 10 °C, etanol; 1,9 kW
      • 0 °C, etanol; 1,5 kW
      • -10 °C, etanol; 1 kW
      • -20 °C, etanol; 0,6 kW
      • -30 °C, etanol; 0,15 kW
  • Especificaciones
    Tensión 230 V