Learn More
MedChemExpress INT
Código de producto. 16419457
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16419457 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16419457 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15920
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress INT(Iodonitrotetrazolium chloride) is used in various dehydrogenase colorimetric analysis of the electron acceptor.
Especificaciones
CAS 146-68-9
Solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (164.78 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble)
Sinónimo Iodonitrotetrazolium chloride∣ p-Iodonitrotetrazolium Violet
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Cantidad 5 g
Peso molecular 505.7 g/mol
Tipo de producto Biochemical Assay Reagents
Grado de pureza o calidad 98.0%