Learn More
INT-777 R-enantiomer, MedChemExpress
Descripción
INT-777 (R-enantiomer) is the R-enantiomer of INT-777, with EC50 of 4.79 μM for TGR5, and less potent than INT-777.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | INT-777 R-enantiomer |
| CAS | 1198786-98-9 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H46O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | S-EMCA R enantiomer |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (221.90 mM) |
| SMILES | O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@]([C@@H](CC)[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4[C@H](C)C[C@@H](C)C(O)=O)([H])C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 450.65 |
| Mostrar más |