Learn More
BD Medical™ Catéteres intravenosos Insyte™, 24G x 19 mm
Código de producto. 15525854
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Sin alas
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Incluye unitSize
15525854 Sin alas paquete de 50
1 options
Código de producto. 15525854 Proveedor BD Medical™ N.º de proveedor 381212
Construidos con BD Vialon™, un biomaterial exclusivo patentado que ha demostrado ofrecer mejores resultados clínicos y económicos. Los catéteres intravenosos BD Insyte™, 24G x 19 mm son catéteres venosos periféricos que ofrecen una penetración más sencilla, menos dobleces y complicaciones, y un mayor tiempo de permanencia.
  • El material BD Vialon™ se ablanda en la vena y presenta una mayor resistencia a las dobleces
  • La aguja biselada con muescas aumenta la facilidad de penetración
  • El mayor tiempo de permanencia en la vena reduce los costes totales de la vía y favorece las terapias más prolongadas
  • Reduce los riesgos de flebitis hasta en un 50 %
  • Reduce las complicaciones de la infiltración, lo que reduce la necesidad de colocar nuevas vías intravenosas
  • Disponibles con alas estabilizadoras para pegarlas, lo que mejora la sujeción del catéter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material BD Vialon
Color Amarillo
Calibre de aguja 24 G
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,7 mm
Para utilizar con (aplicación) Terapias intravenosas
Incluye Sin alas
Longitud de la aguja (imperial) 0,75 in
Tipo de producto Catéter venoso periférico
Estilo de punta de aguja Biselado, con muescas
Para utilizar con (equipo) Líneas intravenosas