Learn More
Gibco™ Insulina, recombinante humana, solución de cinc
Código de producto. 11508856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
11508856 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 11508856 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12585014
4 mg/ml
Gibco Insulin, human recombinant, zinc solution, is a premium product formulated for cell culture applications. Each 5-mL bottle contains human recombinant insulin in solution at a concentration of 4 mg/mL. This product is ideal for supplementing cell culture media to promote cell growth and proliferation across a wide range of mammalian cell types and for studying insulin receptors. The molecular weight of human recombinant insulin is 5807.7 g/mol, and the recommended supplementation range is 2 to 20 μg/mL, depending on the cell type and specific culture requirements.
Potencia: (base seca) >= 27 unidades USP/mg.
Intervalo sugerido para la suplementación: de 2 a 20 μg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de – 5 a – 30 °C).
Tipo de célula Células de mamíferos
Tipo de cultivo Cultivo de células de mamífero
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento de cultivo celular
Cantidad 5 mL
Condiciones de envío Hielo seco