Learn More
MedChemExpress Insulin(cattle)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 11070-73-8 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Peso molecular | 5733.49 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 10 mg/mL (1.74 mM∣ultrasonic and warming and adjust pH to 3 with HCl and heat to 60°C) |
| Sinónimo | Insulin from bovine pancreas |