Learn More
Insulina (carne de vacuno), TRC
Código de producto. 30138417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138417 100 mg 100 miligramos
30006621 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138417 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI666555100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11070-73-8
Fórmula molecular C254 H377 N65 O75 S6
Peso molecular (g/mol) 5733.49
Sinónimo Insulin (Bovine)
SMILES CC[C@H](C)[C@@H](C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)N[C@H]1CSSC[C@H]2C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CSSC[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N2)C(C)C)CO)C)NC1=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC3=CN=CN3)NC(=O)[C@H](CCC(=O)N)NC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@H](C(C)C)NC(=O)[C@H](CC4=CC=CC=C4)N)CO)CC5=CN=CN5)CC(C)C)C(C)C)CCC(=O)O)C)CC(C)C)CC6=CC=C(C=C6)O)CC(C)C)C(C)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC7=CC=CC=C7)C(=O)N[C@@H](CC8=CC=CC=C8)C(=O)N[C@@H](CC9=CC=C(C=C9)O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)O)C(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)O)CC1=CC=C(C=C1)O)CC(=O)N)CCC(=O)O)CC(C)C)CCC(=O)N)CC1=CC=C(C=C1)O)CC(C)C)CO)NC(=O)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Insulin (Beef)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C254H377N65O75S6/c1-29-131(24)205(312-192(334)103-256)250(389)317-204(130(22)23)246(385)287-158(74-81-199(344)345)216(355)281-155(70-77-188(260)330)220(359)307-183-116-399-400-117-184-242(381)305-177(110-321)238(377)293-161(87-122(6)7)223(362)294-167(94-139-52-60-145(324)61-53-139)226(365)282-153(68-75-186(258)328)217(356)289-160(86-121(4)5)221(360)284-157(73-80-198(342)343)219(358)301-173(100-189(261)331)233(372)297-169(96-141-56-64-147(326)65-57-141)229(368)308-182(241(380)303-175(253(393)394)102-191(263)333)115-398-396-113-180(212(351)270-106-193(335)277-152(71-78-196(338)339)215(354)280-150(50-41-83-268-254(264)265)210(349)269-107-194(336)278-165(92-137-45-35-31-36-46-137)225(364)296-166(93-138-47-37-32-38-48-138)228(367)298-170(97-142-58-66-148(327)67-59-142)236(375)318-206(135(28)323)251(390)319-84-42-51-185(319)244(383)285-151(49-39-40-82-255)213(352)276-134(27)252(391)392)310-248(387)202(128(18)19)315-234(373)163(89-124(10)11)291-227(366)168(95-140-54-62-146(325)63-55-140)295-222(361)159(85-120(2)3)288-207(346)132(25)274-214(353)156(72-79-197(340)341)286-245(384)201(127(16)17)314-235(374)164(90-125(12)13)292-231(370)172(99-144-105-267-119-273-144)300-237(376)176(109-320)279-195(337)108-271-211(350)179(112-395-397-114-181(309-243(183)382)240(379)275-133(26)208(347)304-178(111-322)239(378)316-203(129(20)21)249(388)311-184)306-224(363)162(88-123(8)9)290-230(369)171(98-143-104-266-118-272-143)299-218(357)154(69-76-187(259)329)283-232(371)174(101-190(262)332)302-247(386)200(126(14)15)313-209(348)149(257)91-136-43-33-30-34-44-136/h30-38,43-48,52-67,104-105,118-135,149-185,200-206,320-327H,29,39-42,49-51,68-103,106-117,255-257H2,1-28H3,(H2,258,328)(H2,259,329)(H2,260,330)(H2,261,331)(H2,262,332)(H2,263,333)(H,266,272)(H,267,273)(H,269,349)(H,270,351)(H,271,350)(H,274,353)(H,275,379)(H,276,352)(H,277,335)(H,278,336)(H,279,337)(H,280,354)(H,281,355)(H,282,365)(H,283,371)(H,284,360)(H,285,383)(H,286,384)(H,287,385)(H,288,346)(H,289,356)(H,290,369)(H,291,366)(H,292,370)(H,293,377)(H,294,362)(H,295,361)(H,296,364)(H,297,372)(H,298,367)(H,299,357)(H,300,376)(H,301,358)(H,302,386)(H,303,380)(H,304,347)(H,305,381)(H,306,363)(H,307,359)(H,308,368)(H,309,382)(H,310,387)(H,311,388)(H,312,334)(H,313,348)(H,314,374)(H,315,373)(H,316,378)(H,317,389)(H,318,375)(H,338,339)(H,340,341)(H,342,343)(H,344,345)(H,391,392)(H,393,394)(H4,264,265,268)/t131-,132-,133-,134-,135+,149-,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,200-,201-,202-,203-,204-,205-,206-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 5729.6009
Porcentaje de pureza >95%