Learn More
Julabo™ Tubo aislante para baños
Código de producto. p-8002286
Change view
Click to view available options
Tamaño:
0,5 m
1 m
1,5 m
Tamaño de la unidad:
1.50 metro
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
10727074 1 m cada uno
10448223 0,5 m cada uno
10757234 1,5 m 1.50 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10727074 Proveedor Julabo™ N.º de proveedor 8930221
Tubos aislados para baños de circulación criocompactos y refrigerados/calentamiento Julabo™
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Baño de circulación criocompacto CF30, CF31, CF40, CF41, baño de circulación refrigerado/calefactado F25-HE
Intervalo de temperatura -50°C a +200°C
Tipo Tubos aislados
Incluye Conector M16 x 1
Material metálica
Tamaño 1 m