Learn More
Julabo™ Tubo aislante para baños
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Baño de circulación criocompacto CF30, CF31, CF40, CF41, baño de circulación refrigerado/calefactado F25-HE |
| Intervalo de temperatura | -50°C a +200°C |
| Tipo | Tubos aislados |
| Incluye | Conector M16 x 1 |
| Material | metálica |
| Tamaño | 1 m |