Learn More
Asecos™ Estante aislado para armarios ION-LINE
Código de producto. 31789615 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones interiores (F x An x Al):
487 x 440 x 39 mm
487 x 1040 x 39 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones interiores (F x An x Al) Tamaño de la unidad
31789615 487 x 1040 x 39 mm cada uno
31789610 487 x 440 x 39 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31789615 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 42201
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Diseñado para su uso en asecos armarios de almacenamiento de seguridad ION-LINE, típicamente para almacenamiento de baterías de ion de litio.
  • RAL 7035 de chapa de acero recubierta en polvo
  • Para modelo(s): IO90
  • Para armarios altos y medio-altos, ancho de carrocería 1200
    • Dimensiones exteriores: Ancho x Re x Alto (mm) 1043 x 488 x 40
    • Dimensiones interiores: Ancho x Re x Alto (mm) 1040 x 487 x 39
  • Capacidad de carga: 75,00 kg
  • Para armarios altos y medio-altos, ancho de carrocería 600
    • Dimensiones exteriores: Ancho x Re x Alto (mm) 443 x 488 x 40
    • Dimensiones interiores: Ancho x D x Alto (mm) 440 x 487 x 39
Especificaciones
Fondo (imperial) 19,21 in
Fondo exterior (métrico) 488 mm
Fondo interior (métrico) 487 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 487 x 1040 x 39 mm
Altura (imperial) 1,57 in
Altura exterior (métrico) 40 mm
Altura (métrico) interior 39 mm
Capacidad portante 75 kg
Peso (imperial) 22.05 lb.
Peso (métrico) 10 kg
Anchura (imperial) del estante 40,07 in
Anchura (métrico) del estante 1043 mm
Tipo de producto Estante